Få mere at vide
1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose, 98%
Artikelnummer. 15468329
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468329 5 g 5g
15458329 1 g 1g
15420657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66818.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 62211-93-2 | C11H16O7 | 260,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62211-93-2
Molekylær formel C11H16O7
Molekylvægt (g/mol) 260.24
MDL nummer MFCD08458459,MFCD08458459
InChI nøgle NXEJETQVUQAKTO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,3-triacety1-5-deoxy-beta-d-ribofuranose
PubChem CID 70847275
IUPAC navn [(2R,5S)-4,5-diacetyloxy-2-methyloxolan-3-yl]acetat
SMIL CC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose
Smeltepunkt 65 °C til 69 °C
Farve Gul til Brun
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol
Formel vægt 260.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver