Få mere at vide
1,2,3-thiadiazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374392
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10374392 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10273802 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374392 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW00600CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4100-13-4
Molekylær formel C3H2N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 130.121
MDL nummer MFCD00052099
InChI nøgle HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 351418
IUPAC navn thiadiazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=C(N=NS1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 130.13
Procent renhed 97%