Learn More
1,2,3-thiadiazol-4-carboxylsyre, 97 %
Product Code. 11465786
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11465786 1 g 1g
11475786 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11465786 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20842.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Add to basket
CAS: 4100-13-4 | C3H2N2O2S | 130,121 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4100-13-4
Molekylær formel C3H2N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 130.121
MDL nummer MFCD00052099
InChI nøgle HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 351418
IUPAC navn thiadiazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=C(N=NS1)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 227°C to 228°C
Mængde 1 g
Beilstein 113707
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 130.12
Procent renhed 97%