Få mere at vide
1,2,3-Hexanetriol, 97%
Artikelnummer. 11486330
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486330 1 g 1g
11496330 5 g 5g
2 options
Artikelnummer. 11486330
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27180.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 90325-47-6 | C6H14O3 | 134.175 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90325-47-6
Molekylær formel C6H14O3
Molekylvægt (g/mol) 134.175
MDL nummer MFCD00043071
InChI nøgle XYXCXCJKZRDVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-hexanetriol, rac-syn-hexane-1,2,3-triol, dsstox_cid_31384, dsstox_gsid_52884, 1,2,3-hexanetriol solution, 1,2,3-hexanetriol 1 m solution, 1,2,3-hexanetriol, bioxtra gc, additive screening solution 07/fluka kit no 78374
PubChem CID 2724429
IUPAC navn hexane-1,2,3-triol
SMIL CCCC(C(CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Hexanetriol
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 134.18
Procent renhed 97%