Få mere at vide
1,2,3-Hexanetriol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15790839 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15790839 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15790839
Brand: Thermo Scientific Acros 232510050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 90325-47-6
Molekylær formel C6H14O3
Molekylvægt (g/mol) 134.18
InChI nøgle XYXCXCJKZRDVPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-hexanetriol, rac-syn-hexane-1,2,3-triol, dsstox_cid_31384, dsstox_gsid_52884, 1,2,3-hexanetriol solution, 1,2,3-hexanetriol 1 m solution, 1,2,3-hexanetriol, bioxtra gc, additive screening solution 07/fluka kit no 78374
PubChem CID 2724429
IUPAC navn hexane-1,2,3-triol
SMIL CCCC(C(CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3-Hexanetriol
Smeltepunkt 67.0°C to 69.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel CH3(CH2)2CHOHCHOHCH2OH
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible in water.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 97%