Få mere at vide
1,2,3-heptantriol, 95%, højtsmeltende isomer, blanding af diastereoisomerer, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 2, 3-Heptanetriol |
| CAS | 103404-57-5 |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 92,0 °C til 97,0 °C |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C7H16O3 |
| Lineær formel | CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH |
| MDL nummer | MFCD00010517 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2,3-Heptanetriol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .