missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl Chloride |
| CAS | 60907-88-2 |
| Molekylær formel | C10H13Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(1-Chloroethyl)-2,3-dimethylbenzene, α,2,3-Trimethylbenzyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Cl/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6,9H,1-3H3 |
| SMIL | CC1=C(C)C(=CC=C1)C(C)Cl |
| IUPAC navn | 1-(1-chloroethyl)-2,3-dimethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.66 |
| Formel vægt | 168.0706 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?