Få mere at vide
1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanol |
| CAS | 60907-90-6 |
| Molekylær formel | C10 H14 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | alpha,2,3-Trimethylbenzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6,9,11H,1-3H3 |
| SMIL | CC(O)c1cccc(C)c1C |
| IUPAC navn | 1-(2,3-dimethylphenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.218 |
| Formel vægt | 150.104 |