Få mere at vide
1-(2,3-Dihydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,3-Dihydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-1-propanone |
| CAS | 94190-89-3 |
| Molekylær formel | C11H14O5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O5/c1-4-6(12)9-7(15-2)5-8(16-3)10(13)11(9)14/h5,13-14H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | OC1=C(O)C(C(CC)=O)=C(OC)C=C1OC |
| IUPAC navn | 1-(2,3-dihydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.23 |
| Formel vægt | 226.08 |