Få mere at vide
1-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)prop-2-en-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)prop-2-en-1-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO/c1-2-11(13)12-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12/h2-6H,1,7-8H2 |
| Formel vægt | 173.0841 |