Få mere at vide
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine 1-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine 1-Oxide |
| CAS | 902456-05-7 |
| Molekylær formel | C10H12Cl2N2O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12Cl2N2O/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14(15)6-4-13-5-7-14/h1-3,13H,4-7H2 |
| SMIL | O=N1(C=2C=CC=C(Cl)C2Cl)CCNCC1 |
| IUPAC navn | 1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine 1-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.12 |
| Formel vægt | 246.03 |