Få mere at vide
1-(2,3-dichlorophenyl)ethanon, TRC
Artikelnummer. 30337463
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30337463 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30337463 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41938310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
CAS 56041-57-7
Molekylær formel C8H6OCl2
Mængde 10 mg
Synonym 2',3'-Dichloroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10/h2-4H,1H3
SMIL CC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
IUPAC navn 1-(2,3-dichlorophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 189.04
Formel vægt 187.9796