Få mere at vide
1-(2,3-Di-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-4-amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
1-(2,3-Di-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-4-amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine |
| CAS | 161599-46-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H16 F N3 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5'-Deoxy-5-fluorocytidine 2',3'-Diacetate, 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine, 5'-Deoxy-2',3'-di-O-acetyl-5-fluorocytidine, Capecitabine Imp. C (EP), Capecitabine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16FN3O6/c1-5-9(22-6(2)18)10(23-7(3)19)12(21-5)17-4-8(14)11(15)16-13(17)20/h4-5,9-10,12H,1-3H3,(H2,15,16,20)/t5-,9-,10-,12-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(F)C(=NC2=O)N |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-4-acetyloxy-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1-yl)-2-methyloxolan-3-yl] acetate |
| Vis mere |