Få mere at vide
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-1, TRC
Artikelnummer. 30341757
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30341757 25 g
1 options
Artikelnummer. 30341757 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20693025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzazimide
CAS 90-16-4
Molekylær formel C7 H5 N3 O
Mængde 25 g
Synonym 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, Benzazimidone, 4-Ketobenztriazin
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10-9-7/h1-4H,(H,8,9,11)
SMIL O=C1NN=Nc2ccccc12
IUPAC navn 3H-1,2,3-benzotriazin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Formel vægt 147.0433