Få mere at vide
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzazimide |
| CAS | 90-16-4 |
| Molekylær formel | C7 H5 N3 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, Benzazimidone, 4-Ketobenztriazin |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10-9-7/h1-4H,(H,8,9,11) |
| SMIL | O=C1NN=Nc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3H-1,2,3-benzotriazin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.13 |
| Formel vægt | 147.0433 |