Få mere at vide
1,2,3-Benzothiadiazol-5-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522832
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10522832 1 g 1g
10456842 250 mg 250mg
10001264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10522832 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09402DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 321309-32-4
Molekylær formel C7H3ClN2OS
Molekylvægt (g/mol) 198.624
InChI nøgle VOSTUOLSYXVSND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-benzothiadiazole-5-carbonylchloride, benzo d 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride
PubChem CID 2735457
IUPAC navn 1,2,3-benzothiadiazol-5-carbonylchlorid
SMIL C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)N=NS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2, 3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 198.63
Procent renhed 95%