missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,9-Tetrahydro-9-(methyl-d3)-4H-carbazol-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,9-Tetrahydro-9-(methyl-d3)-4H-carbazol-4-one |
| CAS | 1225443-54-8 |
| Molekylær formel | C13H10D3NO |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-14-10-6-3-2-5-9(10)13-11(14)7-4-8-12(13)15/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1c2CCCC(=O)c2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 9-(trideuteriomethyl)-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.27 |
| Formel vægt | 202.1185 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?