missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-14-10-6-3-2-5-9(10)13-11(14)7-4-8-12(13)15/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3 |
| Formel vægt | 199.0997 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?