missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-methylene-4H-carbazol-4-one, TRC

Artikelnummer. 30133849
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133849 10 g
30007784 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133849 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29393010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 99614-64-9
Molekylær formel C14 H13 N O
Molekylvægt (g/mol) 211.26
Synonym 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. D (EP)
IUPAC navn 9-methyl-3-methylidene-1,2-dihydrocarbazol-4-one
SMIL Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3
Formel vægt 211.0997
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.