Få mere at vide
1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Mikromol™
Beskrivelse
1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| CAS | 15128-52-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | AH 2996, Ondansetron related |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-2,4-5,13H,3,6-7H2 |
| SMIL | O=C1CCCc2[nH]c3ccccc3c12 |
| IUPAC navn | 1,2,3,9-tetrahydrocarbazol-4-one |
| Vis mere |