Få mere at vide
1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051152
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051152 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051152 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0252.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one
CAS 15128-52-6
Analyt- eller komponentnavne 1,2,3,9-Tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym AH 2996, Ondansetron related
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-2,4-5,13H,3,6-7H2
SMIL O=C1CCCc2[nH]c3ccccc3c12
IUPAC navn 1,2,3,9-tetrahydrocarbazol-4-one
Molekylvægt (g/mol) 185.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 185.0841 g/mol