Få mere at vide
1,2,3,9-Tetrahydro-3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-9-methyl-4H-carbazol-4-one (Ondansetron Impurity G), TRC
Artikelnummer. 30180368
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180368 10 mg
30179773 50 mg
30180026 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180368 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29371510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99614-03-6
Molekylær formel C17 H17 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 279.34
Synonym (3RS)-3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. G (EP), C-Demethylondansetron
IUPAC navn 3-(imidazol-1-ylmethyl)-9-methyl-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one
SMIL Cn1c2CCC(Cn3ccnc3)C(=O)c2c4ccccc14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C-Demethylondansetron
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-14-5-3-2-4-13(14)16-15(19)7-6-12(17(16)21)10-20-9-8-18-11-20/h2-5,8-9,11-12H,6-7,10H2,1H3
Formel vægt 279.1372
Procent renhed >95%