Få mere at vide
1,2,3,7,8-PentachloronaphthaleneContains H290945, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,7,8-Pentachloronaphthalene |
| CAS | 150205-21-3 |
| Molekylær formel | C10H3Cl5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | PCN 56 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H3Cl5/c11-5-2-1-4-3-6(12)9(14)10(15)7(4)8(5)13/h1-3H |
| SMIL | ClC1=C(Cl)C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C2C=C1 |
| IUPAC navn | 1,2,3,7,8-pentachloronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.4 |
| Formel vægt | 297.87 |