missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H3Cl5O/c13-5-1-4-8(2-6(5)14)18-9-3-7(15)11(16)12(17)10(4)9/h1-3H |
| Formel vægt | 337.8627 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?