Få mere at vide
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran |
| CAS | 72918-21-9 |
| Molekylær formel | C12 H2 Cl6 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Dibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-hexachloro-, 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, F 124, PCDF 124, 1,2,3,7,8,9-HexaCDF, 123789-HexaCDF, 123789-HxCDF, 123789-Hexachlorodibenzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-3-1-5-7(11(17)9(3)15)8-6(19-5)2-4(14)10(16)12(8)18/h1-2H |
| SMIL | Clc1cc2oc3cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.86 |
| Formel vægt | 371.8237 |