Få mere at vide
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, TRC
Artikelnummer. 30408192
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30408192 0.5 mg 0.5mg
30392445 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30408192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2650900.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72918-21-9
Molekylær formel C12 H2 Cl6 O
Molekylvægt (g/mol) 374.86
Synonym Dibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-hexachloro-, 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, F 124, PCDF 124, 1,2,3,7,8,9-HexaCDF, 123789-HexaCDF, 123789-HxCDF, 123789-Hexachlorodibenzofuran
IUPAC navn 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuran
SMIL Clc1cc2oc3cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2c(Cl)c1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-3-1-5-7(11(17)9(3)15)8-6(19-5)2-4(14)10(16)12(8)18/h1-2H
Formel vægt 371.8237