Få mere at vide
1,2,3,6-Tetrahydropyridine Hydrochloride ~90%, TRC
Artikelnummer. 30454569
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30454569 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30454569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79471110MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,6-Tetrahydropyridine Hydrochloride
CAS 18513-79-6
Molekylær formel C5 H9 N . H Cl
Mængde 10 mg
Synonym Pyridine','1,2,3,6-tetrahydro-','hydrochloride (1:1), Pyridine','1,2,3,6-tetrahydro-','hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine hydrochloride, 3,6-Dihydro-2H-pyridine hydrochloride, Δ3-Piperidine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H9N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-2,6H,3-5H2;1H
SMIL Cl.C1CC=CCN1
IUPAC navn 1,2,3,6-tetrahydropyridine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 119.593
Formel vægt 119.05