missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,6-Tetrahydropyridine Hydrochloride ~90%, TRC

Artikelnummer. 30452820
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452820 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7947111MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,6-Tetrahydropyridine Hydrochloride
CAS 18513-79-6
Molekylær formel C5 H9 N . H Cl
Mængde 1 mg
Synonym Pyridine','1,2,3,6-tetrahydro-','hydrochloride (1:1), Pyridine','1,2,3,6-tetrahydro-','hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine hydrochloride, 3,6-Dihydro-2H-pyridine hydrochloride, Δ3-Piperidine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H9N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-2,6H,3-5H2;1H
SMIL Cl.C1CC=CCN1
IUPAC navn 1,2,3,6-tetrahydropyridine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 119.593
Formel vægt 119.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.