Få mere at vide
1,2,3,6-Tetrahydropyridine, 98%
Artikelnummer. 10654935 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10654935 5 g Glasflaske 5g
10585134 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654935 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158870050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 694-05-3 | C5H9N | 83.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 694-05-3
Molekylær formel C5H9N
Molekylvægt (g/mol) 83.13
MDL nummer MFCD00005949
InChI nøgle FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro, 3-piperideine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine, unii-26rls9d255, delta 3-piperideine, .delta.3-piperidine, delta3-piperidine, acmc-1bcyc, 1,3,6-tetrahydropyridine, 1,5,6-tetrahydropyridine
PubChem CID 12750
ChEBI CHEBI:47860
IUPAC navn 1,2,3,6-tetrahydropyridin
SMIL C1CNCC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,6-Tetrahydropyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -48.0°C
Farve Creme-gul til hvid
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 108.0°C
Flammepunkt 16°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.48
Mængde 5 g
Beilstein 20, III, 1912
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 83.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.