Få mere at vide
1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylic Acid (Isoguvacine), Mikromol™
Artikelnummer. 30051675
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051675 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051675 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3659.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylic Acid (Isoguvacine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoguvacine
CAS 64603-90-3
Analyt- eller komponentnavne Isoguvacine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-, 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C6H9NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1,7H,2-4H2,(H,8,9)
SMIL OC(=O)C1=CCNCC1
IUPAC navn 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 127.141
Mængde 25 mg
Formel vægt 127.0633 g/mol