Få mere at vide
1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylic Acid (Isoguvacine), Mikromol™
Beskrivelse
1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylic Acid (Isoguvacine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoguvacine |
| CAS | 64603-90-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isoguvacine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H9 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-, 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-4-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1,7H,2-4H2,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)C1=CCNCC1 |
| IUPAC navn | 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylic acid |
| Vis mere |