Få mere at vide
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide |
| CAS | 85-40-5 |
| Flammepunkt | 187.8°C (closed cup) |
| Smelteområde | 133°C to 137°C |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid imide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Grad | Not Available |