Få mere at vide
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic Anhydride-3,3,4,5,6,6-D6 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic Anhydride-3,3,4,5,6,6-d6 |
| CAS | 89614-23-3 |
| Molekylær formel | C8 2H6 H2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-d2-1,3-isobenzofurandione-4,5,6,7-d4 (9Cl) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2/i1D,2D,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C2C(C(=O)OC2=O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4,4,5,6,7,7-hexadeuterio-3a,7a-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.18 |
| Formel vægt | 158.085 |