Få mere at vide
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid |
| CAS | 88-98-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C8 H10 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid, HN 200, NSC 239116, Rikacid TH-W, Tetrahydrophthalic acid, Δ4-Tetrahydrophthalic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)C1CC=CCC1C(=O)O |
| Vis mere |