Få mere at vide
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323672
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323672 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323672 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17406450AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid
CAS 88-98-2
Analyt- eller komponentnavne 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8 H10 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid, HN 200, NSC 239116, Rikacid TH-W, Tetrahydrophthalic acid, Δ4-Tetrahydrophthalic acid
InChI formel InChI=1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMIL OC(=O)C1CC=CCC1C(=O)O
IUPAC navn cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 170.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 170.0579 g/mol