missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,6-Tetrahydro-alfa,4-bis(p-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinemethanol, TRC

Artikelnummer. 30428621
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428621 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT117590100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,6-Tetrahydro-alpha,4-bis(p-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinemethanol
CAS 10185-04-3
Molekylær formel C21H25NO3
Mængde 100 mg
Synonym 1,2,3,6-Tetrahydro-α,4-bis(4-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinemethanol
InChI formel InChI=1S/C21H25NO3/c1-22-13-12-19(15-4-8-17(24-2)9-5-15)20(14-22)21(23)16-6-10-18(25-3)11-7-16/h4-12,20-21,23H,13-14H2,1-3H3
SMIL OC(C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=CCN(C1)C)C3=CC=C(C=C3)OC
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)(4-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-3-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 399.44
Formel vægt 399.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.