Få mere at vide
1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitrosopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Nitroso-1,2,3,6-tetrahydropyridine |
| CAS | 55556-92-8 |
| Molekylær formel | C5 H8 N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitrosopyridine, Pyridine','1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso- (7CI','9CI','ACI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitrosopyridine (ACI), 1-Nitroso-1,2,3,6-tetrahydropyridine, N-Nitroso-1,2,3,6-tetrahydropyridine, N-Nitroso-1,2,5,6-tetrahydropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2H,3-5H2 |
| SMIL | O=NN1CCC=CC1 |
| IUPAC navn | 1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vægt | 112.064 |