Få mere at vide
1,2,3,6-Tetra-O-acetyl-4-deoxy-4-fluoro-D-galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,6-Tetra-O-acetyl-4-deoxy-4-fluoro-D-galactopyranoside |
| CAS | 183506-73-2 |
| Molekylær formel | C14 H19 F O9 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19FO9/c1-6(16)20-5-10-11(15)12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)14(24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14?/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1F |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-triacetyloxy-3-fluorooxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.29 |
| Formel vægt | 350.1013 |