Få mere at vide
1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene |
| CAS | 1732-13-4 |
| Molekylær formel | C16H16 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | NSC 60599 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h7-10H,1-6H2 |
| SMIL | C1Cc2ccc3CCCc4ccc(C1)c2c34 |
| IUPAC navn | 1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.3 |
| Formel vægt | 208.1252 |