missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,6,7,8-HexachloronaphthaleneContains P237980, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,6,7,8-Hexachloronaphthalene |
| CAS | 17062-87-2 |
| Molekylær formel | C10 H2 Cl6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Naphthalene, 1,2,3,6,7,8-hexachloro-, 1,2,3,6,7,8-Hexachloronaphthalene, 2,3,4,5,6,7-Hexachloronaphthalene, PCN 70, 1,2,3,6,7,8-HexaCN, 1,2,3,6,7,8-HxCN, 123678-Hexachloronaphthalene, 123678-HexaCN, 123678-HxCN, PCN-70 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H2Cl6/c11-4-1-3-2-5(12)8(14)10(16)6(3)9(15)7(4)13/h1-2H |
| SMIL | Clc1cc2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,6,7,8-hexachloronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.84 |
| Formel vægt | 331.8288 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?