Få mere at vide
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-4-1-3-7-6(2-5(14)8(15)10(7)17)19-12(3)11(18)9(4)16/h1-2H |
| Formel vægt | 371.8237 |