Få mere at vide
1,2,3,5-Tetramethylbenzene-d14, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,5-Tetramethylbenzene-D14 |
| CAS | 1219795-11-5 |
| Molekylær formel | C10 D14 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1,2,3,5-Tetramethylbenzene-d14, Isodurene-d14, 2,4,5,6-Tetra(methyl-d3)benzene-1,3-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14/c1-7-5-8(2)10(4)9(3)6-7/h5-6 H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c(c([2 H])c(c(c1C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,3-dideuterio-2,4,5,6-tetrakis(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.3044 |
| Formel vægt | 148.1974 g/mol |
| Vis mere |