Få mere at vide
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,2,3,5-tetrachlorbenzen | 634-90-2 | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| CAS | 634-90-2, 110-54-3 |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Molekylær formel | C6H2Cl4 |
| MDL nummer | MFCD00000543 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI nøgle | QZYNWJQFTJXIRN-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.