Få mere at vide
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H/i1D,2D |
| Formel vægt | 215.904 |