Få mere at vide
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2 |
| CAS | 2199-74-8 |
| Molekylær formel | C6 D2 Cl4 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Benzene-m-d2, 2,4,5,6-tetrachloro- (8 CI), Benzene-m-d2, tetrachloro- (7 CI), 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-d2, 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2 H/i1D,2 D |
| SMIL | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,5-tetrachloro-4,6-dideuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.904 |
| Formel vægt | 215.904 g/mol |
| Vis mere |