Få mere at vide
1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-Beta-D-ribofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose |
| CAS | 15397-15-6 |
| Molekylær formel | C34 H28 O9 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2,3,5-Tetra-O-Benzoyl-2-C-Methyl-B-D-Ribofuranose |
| InChI formel | InChI=1S/C34H28O9/c1-34(43-32(38)26-20-12-5-13-21-26)28(41-30(36)24-16-8-3-9-17-24)27(22-39-29(35)23-14-6-2-7-15-23)40-33(34)42-31(37)25-18-10-4-11-19-25/h2-21,27-28,33H,22H2,1H3/t27-,28-,33+,34-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]1(OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)O[C@H](COC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-tribenzoyloxy-4-methyloxolan-2-yl]methylbenzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 580.58 |
| Formel vægt | 580.1733 |