Få mere at vide
1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose |
| Smeltepunkt | 147 °C til 163 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i kloroform eller acetonitril |
| Optisk rotation | +70° (c=1 i kloroform) |
| Formel vægt | 580.58 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |