missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-L-Ribofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-L-Ribofuranose |
| CAS | 144490-03-9 |
| Molekylær formel | C13 H18 O13 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl β-L-Ribofuranose, β-L-Ribofuranose Tetraacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2S,3S,4S,5R)-3,4,5-triacetoxytetrahydrofuran-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.27 |
| Formel vægt | 382.0747 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?