Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-beta-L-ribofuranose, 98 %
Artikelnummer. 15427299
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427299 10 g 10g
15407299 1 g 1g
15417299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15427299 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66074.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144490-03-9 | C13H18O9 | 318.278 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144490-03-9
Molekylær formel C13H18O9
Molekylvægt (g/mol) 318.278
MDL nummer MFCD00674547
InChI nøgle IHNHAHWGVLXCCI-UMSGYPCISA-N
Synonym 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-l-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-l-ribofuranose, 2s,3s,4s,5r-3,4,5-tris acetyloxy oxolan-2-yl methyl acetate, beta-l-ribofuranose 1,2,3,5-tetra-o-acetate, beta-l-ribofuranose tetraacetate, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-?-l-ribofuranose, 2s,3s,4s,5r-3,4,5-triacetyloxyoxolan-2-yl methyl acetate, 2r,3s,4s,5s-5-acetoxymethyl tetrahydrofuran-2,3,4-triyl triacetate
PubChem CID 69431757
IUPAC navn [(2S,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxyoxolan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-beta-L-ribofuranose
Smeltepunkt 80°C to 83°C
Farve Hvid
Mængde 10 g
Optisk rotation +12.7° (c=2.4 in Chloroform)
Formel vægt 318.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver