Få mere at vide
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-D-Ribofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-D-Ribofuranose |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1 |
| Formel vægt | 318.0951 |