Få mere at vide
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-beta-D-ribofuranose, Mikromol™
Artikelnummer. 30050154
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050154 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050154 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1259.060025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-beta-D-ribofuranose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-D-Ribofuranose
CAS 13035-61-5
Analyt- eller komponentnavne 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-D-Ribofuranose
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 O9
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym β-D-Ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetate, Ribofuranose, tetraacetate, β-D- (8CI), β-D-Ribofuranose, tetraacetate (9CI), 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribose, 1,2,3,5-Tetraacetyl-β-D-ribofuranose, 1β-D-Tetraacetylribose, NSC 18738, Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, Tetraacetyl-β-D-ribofuranose
InChI formel InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxyoxolan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 318.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 318.0951 g/mol