Få mere at vide
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-beta-D-ribofuranose, Mikromol™
Beskrivelse
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-beta-D-ribofuranose
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-D-Ribofuranose |
| CAS | 13035-61-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl beta-D-Ribofuranose |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 O9 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | β-D-Ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetate, Ribofuranose, tetraacetate, β-D- (8CI), β-D-Ribofuranose, tetraacetate (9CI), 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribose, 1,2,3,5-Tetraacetyl-β-D-ribofuranose, 1β-D-Tetraacetylribose, NSC 18738, Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, Tetraacetyl-β-D-ribofuranose |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetyloxyoxolan-2-yl]methyl acetate |
| Vis mere |