Få mere at vide
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-S-5-indacen-4yl-amin, TRC
Artikelnummer. 30405334
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405334 2.5 g
30393668 250 mg
30404773 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2940502.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63089-56-5
Molekylær formel C12 H15 N
Molekylvægt (g/mol) 173.25
IUPAC navn 1,2,3,5,6,7-hexahydro-s-indacen-4-amine
SMIL Nc1c2CCCc2cc3CCCc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-S-5-indacen-4yl-amine
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H15N/c13-12-10-5-1-3-8(10)7-9-4-2-6-11(9)12/h7H,1-6,13H2
Formel vægt 173.1204