Få mere at vide
1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007616
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31007616 100 g 100g
31007615 25 g 25g
31001656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31007616 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11149100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone
CAS 528-21-2
Molekylær formel C8H8O4
MDL nummer MFCD00002193
Mængde 100 g
SMIL CC(C1=CC=C(O)C(O)=C1O)=O
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Procent renhed 95%